Indio ≥99.99% (metals basis), in astine, Ø 2.38 mm (0.094 in)
Fornitore: Thermo Scientific
43388.RQ
43388.Z8
43388.RQEA
89
EUR
43388.RQ
43388.Z8
Indio ≥99.99% (metals basis), in astine, Ø 2.38 mm (0.094 in)
Indio
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: ≈0.33g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Formula:
In Peso molecolare: 114,82 g/mol Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 156 °C Densità: 7,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134048 CAS Number: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |