Stampa…
Indio ≥99.99% (metals basis), in filo, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fornitore: Thermo Scientific
43265.G1 43265.G5 43265.BU
43265.G1EA 238 EUR
43265.G1 43265.G5 43265.BU
Indio ≥99.99% (metals basis), in filo, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Indio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈22.95g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Peso molecolare: 114,82 g/mol
Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 156 °C
Densità: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134048
CAS Number: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971