Stampa…
Indio ≥99.998% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40421.G3 40421.G6 40421.G9
40421.G3EA 140 EUR
40421.G3 40421.G6 40421.G9
Indio ≥99.998% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Indio
Purity: 99.998+% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈0.36g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
As solders, thermal fuses, fusible alloys, and in semiconductor industry in InAs and InSb forms
Formula: In
Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 156 °C
Densità: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134048
CAS Number: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971