Stampa…
Indio ≥99.99% (metals basis), spheres, Ø 1 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40339.06 40339.18 40339.30
40339.06EA 95.8 EUR
40339.06 40339.18 40339.30
Indio ≥99.99% (metals basis), spheres, Ø 1 mm (0.04 in)
Indio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: Tolerance +/- 0.1mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Peso molecolare: 114.82 g/mol
Punto di ebollizione: 2000
Punto di fusione: 156
Densità: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134048
CAS Number: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971