Stampa…
Indio ≥99.999% (metals basis), in sferette, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.12 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40338.09 40338.18 40338.30
40338.09EA 148 EUR
40338.09 40338.18 40338.30
Indio ≥99.999% (metals basis), in sferette, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.12 in)
Indio
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: Spherical shot Appearance: Silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 156 °C
Densità: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134048
CAS Number: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971