Stampa…
Indio ≥99.99% (metals basis), in filo, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
38517.G1 38517.G5
38517.G1EA 199 EUR
38517.G1 38517.G5
Indio ≥99.99% (metals basis), in filo, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Indio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈12.9g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Peso molecolare: 114.82 g/mol
Punto di ebollizione: 2000
Punto di fusione: 156
Densità: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134048
CAS Number: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971