Indio ≥99.99% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: ≈0.23g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Formula:
In Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 156 °C Densità: 7,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134048 CAS Number: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |