Indio ≥99.999% (metals basis), ingot
Fornitore: Thermo Scientific
14720.09
14720.18
14720.09EA
119
EUR
14720.09
14720.18
Indio ≥99.999% (metals basis), ingot
Indio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: Soft white ingot
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Formula:
In Peso molecolare: 114,82 g/mol Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 156 °C Densità: 7,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134048 CAS Number: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |