Stampa…
Indio ≥99.99% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13982.FI 13982.GJ 13982.HW
13982.FIEA 137 EUR
13982.FI 13982.GJ 13982.HW
Indio ≥99.99% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Indio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈4.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 156 °C
Densità: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134048
CAS Number: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971