Stampa…
Indio ≥99.99% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
12206.FI 12206.FY 12206.GJ 12206.HW
12206.FIEA 95.7 EUR
12206.FI 12206.FY 12206.GJ 12206.HW
Indio ≥99.99% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Indio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈2.3g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 156 °C
Densità: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134048
CAS Number: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971