Stampa…
Indio ≥99.998% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Scientific
11462.G1 11462.G5 11462.G9
11462.G1EA 142 EUR
11462.G1 11462.G5 11462.G9
Indio ≥99.998% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Indio
Purity: 99.998+% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈5.74g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Peso molecolare: 114,82 g/mol
Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 156 °C
Densità: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134048
CAS Number: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971