Stampa…
Indio ≥99.9975% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11386.FI 11386.GH
11386.FIEA 150 EUR
11386.FI 11386.GH
Indio ≥99.9975% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Indio
Purity: 99.9975% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈1.8g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 156 °C
Densità: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134048
CAS Number: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971