Stampa…
Indio ≥99.9975% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Scientific
11385.FI 11385.GH
11385.FIEA 161 EUR
11385.FI 11385.GH
Indio ≥99.9975% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Indio
Purity: 99.9975% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈4.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Peso molecolare: 114,82 g/mol
Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 156 °C
Densità: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134048
CAS Number: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971