Stampa…
Indio ≥99.9975% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Spessore: 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11384.FF 11384.FI 11384.FY 11384.GK
11384.FFEA 109 EUR
11384.FF 11384.FI 11384.FY 11384.GK
Indio ≥99.9975% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Spessore: 0.5 mm (0.02 in)
Indio
Purity: 99.9975% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈2.3g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Peso molecolare: 114.82 g/mol
Punto di ebollizione: 2000
Punto di fusione: 156
Densità: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134048
CAS Number: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971