Stampa…
Indio ≥99.998% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11382.FF 11382.FI
11382.FFEA 301 EUR
11382.FF 11382.FI
Indio ≥99.998% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Indio
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈9.1g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 156 °C
Densità: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134048
CAS Number: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971