Stampa…
Indio ≥99.9999% (metals basis), in sferette, Puratronic® 4-8 mm (0.2-0.3 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11359.KN 11359.KM
11359.KNEA 990 EUR
11359.KN 11359.KM
Indio ≥99.9999% (metals basis), in sferette, Puratronic® 4-8 mm (0.2-0.3 in)
Indio
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 156 °C
Densità: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134048
CAS Number: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971