Indio ≥99.9995% (metals basis), polycrystalline ingot, Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7440-74-6
Formula Weight: 114.818
Density: 7.310
Odour: Odourless
Melting Point: 156.6 deg C
Boiling Point: 2072 deg C
MDL No.: MFCD00134048
Formula:
In Punto di ebollizione: 2072 °C Punto di fusione: 156,6 °C Densità: 7,310 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134048 CAS Number: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |