Indio ≥99.9999% (metals basis), in sferette, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-74-6
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Formula:
In Peso molecolare: 114.82 g/mol Punto di ebollizione: 2000 Punto di fusione: 156 Densità: 7.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134048 CAS Number: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |