Stampa…
Indio ≥99.9995% (metals basis), in sferette, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10613.09 10613.18
10613.09EA 132 EUR
10613.09 10613.18
Indio ≥99.9995% (metals basis), in sferette, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Indio
Purity: 99.9995% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Peso molecolare: 114.82 g/mol
Punto di ebollizione: 2000
Punto di fusione: 156
Densità: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134048
CAS Number: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971