Stampa…
Indio ≥99.999% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
00470.G1 00470.G5
00470.G1EA 135 EUR
00470.G1 00470.G5
Indio ≥99.999% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Indio
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈5.74g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Peso molecolare: 114.82 g/mol
Punto di ebollizione: 2000
Punto di fusione: 156
Densità: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134048
CAS Number: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971