Stampa…
Indio 99,999 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
00155.G2 00155.0K
00155.G2EA 245 EUR
00155.G2 00155.0K
Indio 99,999 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Indio
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈1.43g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Peso molecolare: 114.82 g/mol
Punto di ebollizione: 2000
Punto di fusione: 156
Densità: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134048
CAS Number: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971