Stampa…
Indio 99.99% (trace metals basis), in fogli, Thickness: 0.127 mm
Fornitore: Thermo Scientific
318110023 318110092
ACRO318110023EA 130 EUR
ACRO318110023 ACRO318110092
Indio 99.99% (trace metals basis), in fogli, Thickness: 0.127 mm
Indio
Formula: In
Peso molecolare: 114,82 g/mol
Punto di ebollizione: 2000 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 156 °C
Densità: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134048
CAS Number: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971
Visualizza i codici
Appearance Grey Foil
Total trace metal impurities ≤0.01 %