Stampa…
Gallio metal ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
44418.22 44418.36
44418.22EA 610 EUR
44418.22 44418.36
Gallio metal ≥99.999% (metals basis)
Gallio
Packaged in poylethylene bottle.
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-55-3 Physical Form: May be solid or liquid due to ambient temperature UN No.: 2803 MDL No.: MFCD00134045
Formula: Ga
Peso molecolare: 69,72 g/mol
Punto di ebollizione: 2403 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 29 °C
Densità: 5,904 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134045
CAS Number: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04364