Stampa…
Gallio ≥99.99% (metals basis), ingot
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
10188.18 10188.30 10188.14
10188.18EA 378 EUR
10188.18 10188.30 10188.14
Gallio ≥99.99% (metals basis), ingot
Gallio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-55-3 Molecular Formula: Requires overnight shipping with cold pack Storage Temperature: 2°C to 8°C Appearance: Silver grey MDL No.: MFCD00134045
Formula: Ga
Peso molecolare: 69,72 g/mol
Punto di ebollizione: 2403 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 29 °C
Densità: 5,904 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00134045
CAS Number: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04364