Gallio ≥99.999% (metals basis), ingot
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
10187.18
10187.30
10187.36
10187.14
10187.18EA
431
EUR
10187.18
10187.30
10187.36
10187.14
Gallio ≥99.999% (metals basis), ingot
Gallio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-55-3
Molecular Formula: Requires overnight shipping with cold pack
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Appearance: Silver grey
MDL No.: MFCD00134045
Formula:
Ga Peso molecolare: 69,72 g/mol Punto di ebollizione: 2403 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 29 °C Densità: 5,904 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00134045 CAS Number: 7440-55-3 EINECS: 231-163-8 UN: 2803 ADR: 8,III Merck Index: 12,04364 |