Gallio ≥99.9999% (metals basis), ingot
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
10185.18
10185.14
10185.18EA
358
EUR
10185.18
10185.14
Gallio ≥99.9999% (metals basis), ingot
Gallio
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-55-3
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Appearance: Silver grey
UN No.: 2803
MDL No.: MFCD00134045
Formula:
Ga Peso molecolare: 69,72 g/mol Punto di ebollizione: 2403 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 29 °C Densità: 5,904 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00134045 CAS Number: 7440-55-3 EINECS: 231-163-8 UN: 2803 ADR: 8,III Merck Index: 12,04364 |