Stampa…
Gallio 99.99% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
317990100 317990500
ACRO317990100EA 102 EUR
ACRO317990100 ACRO317990500
Gallio 99.99% (trace metals basis)
Gallio
Formula: Ga
Peso molecolare: 69,72 g/mol
Punto di ebollizione: 2403 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 29,7 °C
Densità: 5,9 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00134045
CAS Number: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04364
Visualizza i codici
Appearance Silver white to silver grey Metallic solid or liquid
Total trace metal impurities ≤0.01 %