Gallio 99.9999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
193070010
193070050
193070250
ACRO193070010EA
28.4
EUR
ACRO193070010
ACRO193070050
ACRO193070250
Gallio 99.9999% (trace metals basis)
Gallio
Formula:
Ga Peso molecolare: 69,72 g/mol Punto di ebollizione: 2400 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 29,7 °C Densità: 5,9 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00134045 CAS Number: 7440-55-3 EINECS: 231-163-8 UN: 2803 ADR: 8,III Merck Index: 12,04364 |
Appearance | Silver white to silver grey Metallic solid or liquid |
Total trace metal impurities | ≤1 ppm |