Stampa…
Alluminio ≥99.5% (metals basis), in polvere -100+325 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
43022.18 43022.30 43022.A1
43022.18EA 57.3 EUR
43022.18 43022.30 43022.A1
Alluminio ≥99.5% (metals basis), in polvere -100+325 mesh
Alluminio
Purity: 99.5% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Silver-white Odour: Odourless UN No.: 1396 MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Punto di ebollizione: 2057 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 659,7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
UN: 1396
ADR: 4.3,II