Stampa…
Alluminio ≥99.5% (metals basis), in polvere -325 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
11067.14 11067.30 11067.A1 11067.A7
11067.14EA 46.2 EUR
11067.14 11067.30 11067.A1 11067.A7
Alluminio ≥99.5% (metals basis), in polvere -325 mesh
Alluminio
Purity: 99.5% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: APS 7-15 micron Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Odourless UN No.: 1396 MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Punto di ebollizione: 2057 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 659,7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
UN: 1396
ADR: 4.3,II