Stampa…
Alluminio, in polvere per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14917.0100 8.14917.1000
8.14917.0100EA 56.8 EUR
8.14917.0100 8.14917.1000
Alluminio, in polvere per sintesi, Sigma-Aldrich®
Alluminio
Formula: Al
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
UN: 1396
ADR: 4.3,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (reaction)
Molar Mass 26.98 g/mol
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material