Stampa…
Alluminio per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Aluminum
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01057.0250 1.01057.1000
1.01057.0250EA 191 EUR
1.01057.0250 1.01057.1000
Alluminio per analisi, Supelco®
Alluminio
Formula: Al
Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (reaction)
Melting Point 660 °C
Molar Mass 26.98 g/mol
Boiling Point 2467 °C
Density 2.70 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 400 °C