Alluminio ≥99.7% (metals basis), in scaglie APS 11 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.7%
CAS No.: 7429-90-5
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 3208
MDL No.: MFCD00134029
Formula:
Al Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 660 °C Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS Number: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 UN: 3208 ADR: 4.3,II Merck Index: 13,00321 |