Stampa…
Alluminio ≥99.99% (metals basis), shot, flattened/spherical shape ∼ 9.5 mm (0.375 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
45001.36 45001.A1
45001.36EA 100 EUR
45001.36 45001.A1
Alluminio ≥99.99% (metals basis), shot, flattened/spherical shape ∼ 9.5 mm (0.375 in)
Alluminio
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Molecular Formula: Al Physical Form: Spheroid shape pellet 3/8" +/-1/4" Odour: Odourless
Formula: Al
Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321