Stampa…
Alluminio ≥99.999% (metals basis), in filo, Puratronic®, hard, Ø 0.152 mm (0.006 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
44579.G5 44579.G9
44579.G5EA 88 EUR
44579.G5 44579.G9
Alluminio ≥99.999% (metals basis), in filo, Puratronic®, hard, Ø 0.152 mm (0.006 in)
Alluminio
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.049g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321