Stampa…
Alluminio ≥99.999% (metals basis), in filo, Puratronic®, hard, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
44577.G5 44577.G9
44577.G5EA 99.6 EUR
44577.G5 44577.G9
Alluminio ≥99.999% (metals basis), in filo, Puratronic®, hard, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Alluminio
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.012g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321