Stampa…
Alluminio 99,998 Metals basis, foil, Puratronic®, Spessore: 1.5 mm (0.06 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
44492.FI 44492.GH 44492.HP
44492.FIEA 63.9 EUR
44492.FI 44492.GH 44492.HP
Alluminio 99,998 Metals basis, foil, Puratronic®, Spessore: 1.5 mm (0.06 in)
Alluminio
Purity: 99.998% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈10.125g/50x50mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Peso molecolare: 26.98 g/mol
Punto di ebollizione: 2327
Punto di fusione: 660
Densità: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321