Stampa…
Alluminio ≥99.9999% (metals basis), in fogli, Puratronic®, annealed, Spessore: 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
44332.FI 44332.GH 44332.HP
44332.FIEA 110 EUR
44332.FI 44332.GH 44332.HP
Alluminio ≥99.9999% (metals basis), in fogli, Puratronic®, annealed, Spessore: 0.5 mm (0.02 in)
Alluminio
Purity: 99.9999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈3.4g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Peso molecolare: 26.98 g/mol
Punto di ebollizione: 2327
Punto di fusione: 660
Densità: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321