Stampa…
Alluminio ≥99.9999% (metals basis), in fogli, Puratronic®, annealed, Spessore: 0.2 mm (0.008 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
44330.GH 44330.HP
44330.GHEA 157 EUR
44330.GH 44330.HP
Alluminio ≥99.9999% (metals basis), in fogli, Puratronic®, annealed, Spessore: 0.2 mm (0.008 in)
Alluminio
Purity: 99.9999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈5.4g/100x100mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321