Stampa…
Alluminio ≥99.9999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
44328.06 44328.14 44328.22
44328.06EA 59.9 EUR
44328.06 44328.14 44328.22
Alluminio ≥99.9999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Alluminio
Purity: 99.9999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.54g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321