Stampa…
Alluminio ≥99.85% (metals basis), in filo, hard, Ø 0.013 mm (0.0005 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
43811.G1 43811.G5
43811.G1EA 336 EUR
43811.G1 43811.G5
Alluminio ≥99.85% (metals basis), in filo, hard, Ø 0.013 mm (0.0005 in)
Alluminio
Purity: 99.85% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.00036g/m, Temper: hard Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Peso molecolare: 26.98 g/mol
Punto di ebollizione: 2327
Punto di fusione: 660
Densità: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321