Alluminio ≥99.9995% (metals basis), in fogli, Puratronic®, annealed, Spessore: 0.2 mm (0.008 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Aluminum
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈5.4g/100x100mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formula:
Al Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 660 °C Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS Number: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...