Stampa…
Alluminio ≥99.9995% (metals basis), in astine, Puratronic®, Ø 22 mm (0.87 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43429.BU 43429.BQ
43429.BUEA 1194 EUR
43429.BU 43429.BQ
Alluminio ≥99.9995% (metals basis), in astine, Puratronic®, Ø 22 mm (0.87 in)
Alluminio
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈10.35g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321