Alluminio ≥99.9995% (metals basis), in fogli, Puratronic®, annealed, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Aluminum
43425.GH
43425.HP
43425.FI
43425.GHEA
298
EUR
43425.GH
43425.HP
43425.FI
Alluminio ≥99.9995% (metals basis), in fogli, Puratronic®, annealed, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Alluminio
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈3.4g/50x50mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formula:
Al Peso molecolare: 26,98 g/mol Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 660 °C Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS Number: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |