Stampa…
Alluminio ≥99.999% (metals basis), slug, Puratronic®, Lunghezza: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
42323.18 42323.30
42323.18EA 125 EUR
42323.18 42323.30
Alluminio ≥99.999% (metals basis), slug, Puratronic®, Lunghezza: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Alluminio
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.54g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Peso molecolare: 26.98 g/mol
Punto di ebollizione: 2327
Punto di fusione: 660
Densità: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321