Stampa…
Alluminio ≥99% (metals basis), spheres, Ø 2.38 mm (0.094 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
42029.KMEA 50.2 EUR
42029.KM 42029.KN
Alluminio ≥99% (metals basis), spheres, Ø 2.38 mm (0.094 in)
Alluminio
Purity: 99% CAS No.: 7429-90-5 Molecular Formula: Alloy 1100, Al:Cu; 99+:0.12 wt% MDL No.: MFCD00213972
Formula: Al
Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321