Stampa…
Alluminio ≥99.999% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Spessore: 6.35 mm (0.250 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
40827.KS 40827.KU
40827.KSEA 520 EUR
40827.KS 40827.KU
Alluminio ≥99.999% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Spessore: 6.35 mm (0.250 in)
Alluminio
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Peso molecolare: 26.98 g/mol
Punto di ebollizione: 2327
Punto di fusione: 660
Densità: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321