Alluminio ≥99.99% (metals basis), in fogli, annealed, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Aluminum
40762.FI
40762.GH
40762.HP
40762.FIEA
65.4
EUR
40762.FI
40762.GH
40762.HP
Alluminio ≥99.99% (metals basis), in fogli, annealed, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Alluminio
Purity: 99.99%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈6.75g/50x50mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formula:
Al Peso molecolare: 26,98 g/mol Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 660 °C Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS Number: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |