Stampa…
Alluminio ≥99.99% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40761.FI 40761.GH 40761.HP
40761.FIEA 42.1 EUR
40761.FI 40761.GH 40761.HP
Alluminio ≥99.99% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Alluminio
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.7g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321