Stampa…
Alluminio ≥99.1% (metals basis), ultrathin foil, Thickness: 0.8 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40707.6X 40707.YD 40707.6M
40707.6XEA 442 EUR
40707.6X 40707.YD 40707.6M
Alluminio ≥99.1% (metals basis), ultrathin foil, Thickness: 0.8 µm
Alluminio
Purity: 99.1% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: Not supported Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321